CBR01719
N,N-Dimethyl-4-azepanamine dihydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H20Cl2N2
Poids moléculaire :
215.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Cl.Cl.CN(C)C1CCCNCC1
InChI
1S/C8H18N2.2ClH/c1-10(2)8-4-3-6-9-7-5-8;;/h8-9H,3-7H2,1-2H3;2*1H
Clé InChI
QHQSVMWUYQRAFO-UHFFFAOYSA-N