CBR01557
1-(5-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)methanamine hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H10ClN3O
Poids moléculaire :
163.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES
Cl.CCc1nc(CN)no1
InChI
1S/C5H9N3O.ClH/c1-2-5-7-4(3-6)8-9-5;/h2-3,6H2,1H3;1H
Clé InChI
KZYHGQUHTYERMK-UHFFFAOYSA-N