CBR01501
5-Amino-2-ethoxybenzonitrile
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H10N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES
CCOc1ccc(N)cc1C#N
InChI
1S/C9H10N2O/c1-2-12-9-4-3-8(11)5-7(9)6-10/h3-5H,2,11H2,1H3
Clé InChI
RIPHVNUYRKOROW-UHFFFAOYSA-N