CBR01301
(3,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyridazin-4-yl)acetic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES
OC(=O)CC1=CC(=O)NNC1=O
InChI
1S/C6H6N2O4/c9-4-1-3(2-5(10)11)6(12)8-7-4/h1H,2H2,(H,7,9)(H,8,12)(H,10,11)
Clé InChI
MIXPCRZDRIRXJD-UHFFFAOYSA-N