CBR01251
1-[4-(Chloromethyl)-2-thienyl]ethanone
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7ClOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES
CC(=O)c1cc(CCl)cs1
InChI
1S/C7H7ClOS/c1-5(9)7-2-6(3-8)4-10-7/h2,4H,3H2,1H3
Clé InChI
NCDGDGCGEPGKBS-UHFFFAOYSA-N