Principaux documents
CBR01175
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-N-methylthiourea
AldrichCPR
1 G
135,00 $
135,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
135,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H12N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
135,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Chaîne SMILES 
CN(Cc1ccccc1)C(N)=S
InChI
1S/C9H12N2S/c1-11(9(10)12)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3,(H2,10,12)
Clé InChI
VGECWZHYDMFANY-UHFFFAOYSA-N