Principaux documents
CBR00299
Sigma-Aldrich
((1-[(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]cyclopropyl)methyl)amine
AldrichCPR
1 G
495,00 $
495,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
495,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H15N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
495,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Chaîne SMILES 
NCC1(CC1)CN2C(C)=NC=C2
InChI
1S/C9H15N3/c1-8-11-4-5-12(8)7-9(6-10)2-3-9/h4-5H,2-3,6-7,10H2,1H3
Clé InChI
CQUJOKCZKKWSAX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Autres remarques
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Informations légales
Product of ChemBridge Corp.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable