Principaux documents
CAD7919
Animal feeding needle, non-sterile, reusable, type 304 SS
curved, size 12G, L × diam. 3.5 in. × 6.25 mm , ball
12 EA
1 270,00 $
1 270,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
1 270,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
42142609
Nomenclature NACRES :
NB.03
1 270,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Taille
12G
Conditionnement
pkg of 12 ea
L × diam.
3.5 in. × 6.25 mm , ball
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
  • Fixed shape from stainless steel tubing
  • Stainless steel balls
  • Can be cleaned and reused as needed
  • Non-sterile