Principaux documents
C89005
Sigma-Aldrich
N-Cyanoacetylurethane
98%
Synonyme(s) :
Ethyl cyanoacetylcarbamate
25 G
303,00 $
303,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
303,00 $
About This Item
Formule linéaire :
NCCH2CONHCO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
303,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
flakes
Pf
167-169 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)NC(=O)CC#N
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-2-11-6(10)8-5(9)3-4-7/h2-3H2,1H3,(H,8,9,10)
Clé InChI
HSOGVWWWGVFXGF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable