Principaux documents
C77902
Sigma-Aldrich
Cholesteryl hydrocinnamate
97%
Synonyme(s) :
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-hydrocinnamate, 5-Cholesten-3β-ol 3-hydrocinnamate, Cholesteryl phenylpropionate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H54O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
518.81
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Forme
liquid crystal
Activité optique
[α]27/D −24°, c = 2 in chloroform
Pf
109.5-110.5 °C (lit.)
Température de transition
isotropic phase to cholesteric phase 106 °C
cholesteric phase to isotropic phase 110 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)CCc5ccccc5
InChI
1S/C36H54O2/c1-25(2)10-9-11-26(3)31-17-18-32-30-16-15-28-24-29(38-34(37)19-14-27-12-7-6-8-13-27)20-22-35(28,4)33(30)21-23-36(31,32)5/h6-8,12-13,15,25-26,29-33H,9-11,14,16-24H2,1-5H3/t26-,29+,30+,31-,32+,33+,35+,36-/m1/s1
Clé InChI
KPNKAGLPVPTLGB-ZOJFKXTHSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable