Principaux documents
C72900
Sigma-Aldrich
5-Chlorovaleric acid
98%
Synonyme(s) :
5-Chloropentanoic acid
About This Item
Formule linéaire :
Cl(CH2)4COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.58
Numéro Beilstein :
1745183
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
Pf
18 °C (lit.)
Densité
1.170 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)
Clé InChI
YSXDKDWNIPOSMF-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter