Documents
C64207
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl cyclopropyl ketone
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4COC3H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.63
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.5718 (lit.)
Pf
29-31 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cc1)C(=O)C2CC2
InChI
1S/C10H9ClO/c11-9-5-3-8(4-6-9)10(12)7-1-2-7/h3-7H,1-2H2
Clé InChI
OPSFCTBBDIDFJM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable