Principaux documents
C49607
Sigma-Aldrich
4-Chloromercuribenzoic acid
Synonyme(s) :
4-(Chloromercurio)benzoic acid, 4-(Hydroxymercuri)benzoic acid
About This Item
Formule linéaire :
ClHgC6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.16
Beilstein:
3662892
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Description
cysteine active site modifier
Pf
287 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc([Hg]Cl)cc1
InChI
1S/C7H5O2.ClH.Hg/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H,(H,8,9);1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
YFZOUMNUDGGHIW-UHFFFAOYSA-M