Documents
C26879
Sigma-Aldrich
4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H8ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.65
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
108-110 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccncc2