A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H2Cl2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.98
EC Number:
201-780-7
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1875040
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderService technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
Chloranilic acid, 99%
InChI
1S/C6H2Cl2O4/c7-1-3(9)5(11)2(8)6(12)4(1)10/h9,12H
InChI key
IPPWILKGXFOXHO-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
OC1=C(Cl)C(=O)C(O)=C(Cl)C1=O
assay
99%
mp
≥300 °C (lit.)
Application
Reactant involved in:
- Acting as a proton donor in reactions studying dimensionality control
- Synthesis of dimethylbipyridyl complexes
- Synthesis of (nonylbenzimidazolylmethyl)benzene for preparation of neutral altitudinal rotor-shaped dirhenium metallacycles
- Charge-transfer reactions with metoprolol tartrate
- Salt formation with organic bases
- Synthesis of osmium metalla-rectangles with anticancer activity
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c