Principaux documents
C119806
Sigma-Aldrich
Cyclopropyl 4-methoxyphenyl ketone
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4COC3H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
pb
94-97 °C/0.1 mmHg (lit.)
Pf
40-42 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)C(=O)C2CC2
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-10-6-4-9(5-7-10)11(12)8-2-3-8/h4-8H,2-3H2,1H3
Clé InChI
YKZSVEVTRUSPOQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable