Principaux documents
C110604
Sigma-Aldrich
Cyclooctylamine
97%
Synonyme(s) :
Aminocyclooctane
About This Item
Formule linéaire :
C8H15NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.23
Numéro Beilstein :
2689120
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.482 (lit.)
Point d'ébullition
190 °C (lit.)
Pf
−48 °C (lit.)
Densité
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC1CCCCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c9-8-6-4-2-1-3-5-7-8/h8H,1-7,9H2
Clé InChI
HSOHBWMXECKEKV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Stelios Eleftheratos et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(14), 4182-4187 (2010-06-24)
Interaction of aminoadamantanes with the influenza A virus M2 proton channel was analyzed by docking simulations of a series of synthetic aminoadamantane derivatives, of differing binding affinity, into the crystal structure of the transmembrane (M2TM) pore. The pore blocking model