BR782035
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade Plus
size 96 wells, size 330 μL, flat bottom, black, with transparent bottom
Synonyme(s) :
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGradeplus
146,00 $
About This Item
flat bottom
polystyrene
96 wells
skirt (F-bottom)
146,00 $
Produits recommandés
Matériaux
black wells
flat bottom
polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt (F-bottom)
Conditionnement
pack of 5 ea
pkg of (bulk packed)
Fabricant/nom de marque
BRAND 782035
Taille
330 μL
96 wells
Volume de travail
330 μL
Couleur
black, with transparent bottom