Principaux documents
BR43078
BRAND® glass bottle-top tilt pipette dispenser
without bottle
Synonyme(s) :
Automatic pipettes
1 EA
197,00 $
197,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
197,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
197,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Calibrated to deliver (TD, Ex)
without bottle
Fabricant/nom de marque
BRAND 43078
Volume
50 mL
Couleur
green markings
Raccords
(29/32)
Catégories apparentées
Description générale
Calibrated to deliver (TD, Ex). Inscriptions in green enamel. The automatic dispenser is particularly well-suited for dispensing suspensions. Delivery range approximately +/- 10%.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG