BR362338
BRAND® BLAUBRAND® ASTM 100 mL centrifuge tube
cylindrical, conical bottom, former standard ASTM D96
Synonyme(s) :
ASTM, BLAUBRAND®, Centrifuge Tubes, Tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
conical bottom
cylindrical
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RCF 700 × g
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
BRAND 362338
Longueur
167 mm