Principaux documents
BR144391
BRAND® stopper
red rubber, H 30 mm, top diam. 32 mm
Synonyme(s) :
Stoppers
About This Item
Code UNSPSC :
41122500
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
red rubber
Conditionnement
pack of 25 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 144391
Hauteur
30 mm
Diam. du fond
26 mm
Diam. de la partie supérieure
32 mm
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG