Principaux documents
BR114750
BRAND® sample tube for coagulometer
L × W 11 mm × 55 mm
Synonyme(s) :
Sample tubes, Tubes
5000 EA
290,00 $
290,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5000 EA
290,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121701
Nomenclature NACRES :
NB.11
290,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear
polystyrene
Description
RCF max - 2000
Fabricant/nom de marque
BRAND 114750
L × l
11 mm × 55 mm
Catégories apparentées
Description générale
The BRAND® Sample Tube for Coagulometer is designed for precise and reliable sample collection in coagulation testing. Made from high-quality transparent polystyrene (PS), this tube allows for easy visibility of the sample, facilitating accurate monitoring and analysis.
Caractéristiques et avantages
Excellent sample visibility
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG