BR113935
BRAND® culture tube, screw cap
L × W 16 mm × 100 mm, thickness 1.0 mm
Synonyme(s) :
Culture tubes, Tubes
128,00 $
About This Item
128,00 $
Produits recommandés
Matériaux
round bottom
screw top cap
screw top neck
soda-lime glass tube
transparent tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RCF 3,000 × g
neck thread external thread
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 113935
L × l
16 mm × 100 mm
Capacité
10 mL
16 mL
Épaisseur
1.0 mm
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Excellent sample visibility
- Tight sealing screw caps