Principaux documents
BOG00044
Sigma-Aldrich
3-(Aldoximo)benzeneamidoxime
AldrichCPR
1 G
163,00 $
163,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
163,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C8H9N3O2
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
163,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Chaîne SMILES 
N\C(=N\O)c1cccc(\C=N\O)c1
InChI
1S/C8H9N3O2/c9-8(11-13)7-3-1-2-6(4-7)5-10-12/h1-5,12-13H,(H2,9,11)/b10-5+
Clé InChI
WFCYLXPFAAMTTH-BJMVGYQFSA-N