Principaux documents
BMSW1000500
Sigma-Aldrich
Accuris F1 Grade Calibration Weight
size 500 g
Synonyme(s) :
milligram calibration weight, top pan balance weight, top pan calibration
1 EA
159,00 $
159,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
159,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41111502
Nomenclature NACRES :
NB.71
159,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific W1000-500
Taille
500 g
Catégories apparentées
Description générale
  • F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
  • Works with all Accuris Lab balances
  • Non-Magnetic Stainless Steel
  • Includes a protective plastic case
F1 grade weights can be used for routine calibration and accuracy confirmation of precision, compact, and portable Laboratory balances (readability 0.1 to 0.001g).
Informations légales
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.