Documents
BMSC33031215
Benchmark 12 x 15ml fixed angle rotor for ”Sprint” 6H Plus
Benchmark 12 x 15ml fixed angle rotor for Sprint 6H Plus
Synonyme(s) :
centrifuge rotor
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.13
Caractéristiques
to hold 12 x 15 ml
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific C3303-1215
Paramètres
4000 rpm speed
Compatibilité
Sprint 6H Plus
Description générale
Optional 12 x 15ml fixed angle rotor for Sprint 6H Plus
Application
Clinical centrifuge, centrifuge, research centrifuge, LC8, 15ml, 10ml, vacutainer, blood tube