Principaux documents
BMSBSWHEM
Benchmark Dry Bath Blocks
to hold, 48 X hematocrit tubes, 1.9 mm (not compatible with cover)
Synonyme(s) :
dry bath block, block heater block, drilled block
1 EACH
291,00 $
291,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
291,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122804
Nomenclature NACRES :
NC.21
291,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
aluminum
Caractéristiques
to hold 48 X hematocrit tubes, 1.9 mm (not compatible with cover)
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific BSWHEM
Description générale
Blocks for Benchmark dry bath models available to hold all popular tube sizes.