Principaux documents
BMSB3D1320E
Sigma-Aldrich
BioMixer 3D Fixed speed Nutating Shaker
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
1 EA
770,00 $
770,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
770,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
Nomenclature NACRES :
NB.73
770,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
Tilt Angle: +/-20 degrees
work surface: dimpled rubber mat
Caractéristiques
capacity 3.5 lb (load capacity)
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific B3D1320-E
Paramètres
24 rpm speed
Larg. × P × H
12 in. × 12 in. × 8.3 in.
Description générale
  • "Nutating" motion for thorough, uniform mixing
  • Includes autoclavable dimpled mat, perfect for blood and centrifuge tubes
  • Stacking platforms and flat mats are available
  • Safe for incubator or cold room use
Informations légales
BioMixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.