Principaux documents
BLN00027
Sigma-Aldrich
3-Bromo-6-chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
1 G
1 760,00 $
1 760,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
1 760,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3BrClN3
Poids moléculaire :
232.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
1 760,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Chaîne SMILES 
ClC1=CC(NN=C2Br)=C2C=N1
InChI
1S/C6H3BrClN3/c7-6-3-2-9-5(8)1-4(3)10-11-6/h1-2H,(H,10,11)
Clé InChI
ZBIZWQVFHBHLKC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable