Principaux documents
BAH379420000
SP Bel-Art® FEP Coated Steel Forceps
Bent, L 102 mm , fully coated
2 EACH
102,00 $
102,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EACH
102,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.43
102,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
FEP forceps (FEP Coated Steel)
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H37942-0000
Longueur
10.2 cm (4 in.) , long
102 mm , fully coated
Description générale
These forceps are fully coated with brown PTFE FEP and comply with FDA regulations concerning direct food contact.
Caractéristiques et avantages
  • Wide tips are perfect for lifting cover glasses
  • Available in two styles, bent or straight tip
Informations légales
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP