Principaux documents
BAH367190000
SP Bel-Art® Quaverette Micro-Blade Vibrating Spatula
L 8.25 in. (21 cm), brown FEP blade
Synonyme(s) :
spoon
1 EACH
107,00 $
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
107,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.43
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
brown FEP blade
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H36719-0000
Longueur
8.25 in. (21 cm)
Catégories apparentées
Description générale
Make accurate additions of precious materials as needed. Rotating the toothed thumb wheel vibrates the curved tip spatula, giving you control over transfer from spatula to weighing dish.
Caractéristiques et avantages
Available with a plain stainless steel blade or with a brown FEP coating
Coating complies with FDA regulations governing direct food contact applications; reduces transfer losses
Informations légales
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP