Principaux documents
BAH131820812
Clavies® autoclave bags
clear, pack of 100 ea
Synonyme(s) :
sterilzation bag, transparent autoclave bags
100 EACH
101,00 $
101,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EACH
101,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.35
101,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H13182-0812
Largeur
200 mm
Description générale
These transparent autoclave bags are made of 0.05mm (2 mil) thick polypropylene for discarding used Petri dishes, membrane filters, multi-well cell culture plates, cell culture flasks, culture plates, pipettes, and more.
Caractéristiques et avantages
  • Three largest sizes hold 65, 200 and 240 standard Petri dishes respectively
  • Steam autoclavable at 135°C (275°F)
Informations légales
Clavies is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP