BAF424004101
Dessiccateur à vide Scienceware® Lab Companion™
volume 11 L, amber polycarbonate, pkg of 1 ea
1 990,00 $
About This Item
1 990,00 $
Produits recommandés
Matériaux
amber polycarbonate
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F42400-4001
Ouverture de la porte, l × L
8 1/8 in. × 9 3/8 in.
Larg. externe × L × H
12 5/8 in. × 11 1/4 in. × 10 5/8 in.
Volume
11 L
11000 mL
Description générale
Une vanne à trois voies Viton® (incluse) assure l'uniformité dans la mise sous vide, la relâche du vide ou l'échange de gaz. Dispositif durable en polycarbonate transparent, facile à nettoyer, résistant aux produits chimiques et permettant une visualisation rapide du contenu du dessiccateur. Les modèles ambrés, filtrant les rayons UV, bloquent 100 % des rayons UVA, UVB et UVC pour réduire au minimum les dommages ou changements de couleur des échantillons sensibles à la lumière.
Disponibles sous forme de cabinet ou de cloche, tous les modèles comprennent un plateau à dessiccant (les agents dessiccants sont vendus séparément).
- La construction moulée en une seule pièce (à l'exception de la porte) permet d'appliquer un vide poussé, virtuellement sans fuites et d'une durabilité exceptionnelle.
- Le style cabinet offre un maximum d'espace utilisable.
- La porte à charnières permet l'accès facile et les languettes de verrouillage intégrées maintiennent la porte fermée en l'absence de vide.
- Une jauge à vide analogue dans la porte frontale permet de vérifier le niveau de vide en un coup d'œil.
- Les étagères perforées peuvent être placées de manière à s'adapter à de nombreuses configurations de stockage (des étagères supplémentaires sont vendues séparément).
- Les ouvertures intégrées permettent de fixer jusqu'à 3 vannes supplémentaires (vendues séparément).
- La conception empilable permet de gagner de l'espace pour une utilisation plus efficace de l'espace de travail.
- Choix entre huit modèles : à volume interne de 11, 23, 35 et 45 litres, transparents ou ambrés pour bloquer les rayons UV.
- Les modèles de 11 et 23 litres incluent deux étagères (peuvent accommoder un maximum de quatre étagères).
- Les modèles de 35 et 45 litres incluent trois étagères (peuvent accommoder un maximum de cinq et six étagères, respectivement).