Principaux documents
BAF188710000
SP Bel-Art® Radioimmunoassay Tube Rack
to hold, 120 x 13-16mm Tubes
Synonyme(s) :
polypropylene rack, tube holder
1 EACH
178,00 $
178,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
178,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.43
178,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
to hold 120 x 13-16mm Tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F18871-0000
H × L × width
3.5 in. (89  mm) × 13.25 in. (335 mm) × 10.25 in. (260 mm)
Taille de la plateforme
2.8125 in. (71 mm)
Description générale
These polypropylene racks provide a practical method of pipetting and storing a large number of samples.
Caractéristiques et avantages
  • Easy tracking of last tube filled by using alternate rows and rotating the tubes
  • Useful in clinical labs for storage of samples
  • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
Informations légales
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP