Principaux documents
BAF146480000
SP Bel-Art® Urbanti High-Speed Filter Funnels
polymethylpentene, capacity 586 mL (19.8 oz)
Synonyme(s) :
PMP funnel, clear funnel, filter funnel, hight speed filter
3 EACH
130,00 $
130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
3 EACH
130,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.43
130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polymethylpentene
Caractéristiques
to hold 240 ‑ 270 mm
Conditionnement
pack of 3 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F14648-0000
H totale
10 in. (254 mm)
Capacité
586 mL (19.8 oz)
Diam. du filtre
240/270 mm
stem I.D. × L × O.D.
0.375 in. (10 mm) × 5.375 in. (132 mm) × 0.625 in. (16 mm)
top I.D. × O.D.
5.5 in. (140 mm) × 6.1875 in. (157 mm)
Catégories apparentées
Description générale
Unsurpassed for non-vacuum, high-speed filtration, these clear funnels have internal helicoid ribs to increase the filtration speed.
Caractéristiques et avantages
  • Vertical outer ribs prevent airlock
  • Glass-clear
  • Autoclavable polymethylpentene plastic; unaffected by corrosive liquids
  • Heat resistant to 177ºC (350ºF)
Informations légales
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP