Principaux documents
BAF116600000
SP Bel-Art® indicator bottles
capacity 15 mL (½ oz), polyethylene
Synonyme(s) :
indicator drop bottle, polyethylene bottle
12 EACH
43,30 $
43,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EACH
43,30 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.43
43,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polyethylene
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F11660-0000
Hauteur
2.9 in. (74 mm)
29 mm
Capacité
15 mL (½ oz)
Description générale
Double duty low density polyethylene bottles can be used as squirt bottles with the supplied tube and as dropper bottles when the tube is removed.
Caractéristiques et avantages
  • Excellent for use with indicator solutions or dyes
Informations légales
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP