Principaux documents
BAF116370008
Bel-Art® Dropper Bottle
capacity 250 mL (8 oz), polyethylene
Synonyme(s) :
bottle dropper, dispensing bottle, dropping bottle
12 EACH
71,00 $
71,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EACH
71,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.43
71,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polyethylene
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F11637-0008
Diam. du bouchon
24 mm
Capacité
250 mL (8 oz)
Description générale
The sealer cap on these low density polyethylene dispenser bottles snaps on easily and continues to hold a tight seal even after repeated use.
Caractéristiques et avantages
  • Tip opening is 0.76mm (0.030")
Informations légales
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP