B88985
Butylamine
99%
Synonyme(s) :
1-Aminobutane, n-Butylamine
About This Item
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
68 mmHg ( 20 °C)
Essai
99%
Température d'inflammation spontanée
594 °F
Limite d'explosivité
9.8 %
Disponibilité
available only in EU
Indice de réfraction
n20/D 1.401 (lit.)
pb
78 °C (lit.)
Pf
−49 °C (lit.)
Densité
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCN
InChI
1S/C4H11N/c1-2-3-4-5/h2-5H2,1H3
Clé InChI
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
19.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter