Principaux documents
B8283
Sigma-Aldrich
2-Butyl-5-hydroxymethylimidazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H14N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCc1ncc(CO)[nH]1
InChI
1S/C8H14N2O/c1-2-3-4-8-9-5-7(6-11)10-8/h5,11H,2-4,6H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
UZKBZGAMRJRWLR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
D J Carini et al.
Journal of medicinal chemistry, 33(5), 1330-1336 (1990-05-01)
A series of compounds has been synthesized and demonstrated to be antagonists of the angiotensin II (AII) receptor. These compounds are structurally related to the N-(benzamidobenzyl)imidazoles and extend the scope of this new class of nonpeptide AII antagonists. It has