B73406
6-Bromo-2-naphthol
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
122-124 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc2cc(Br)ccc2c1
InChI
1S/C10H7BrO/c11-9-3-1-8-6-10(12)4-2-7(8)5-9/h1-6,12H
Clé InChI
YLDFTMJPQJXGSS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable