Documents
B704
Sigma-Aldrich
Benactyzine hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
α-Hydroxy-α-phenylbenzeneacetic acid 2-(diethylamino)ethyl ester, 2-(Diethylamino)ethyl benzilate hydrochloride, Benactyzine
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2C(OH)CO2CH2CH2N(C2H5)2·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.88
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
177-179 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCN(CCOC(C(C1=CC=CC=C1)(O)C2=CC=CC=C2)=O)CC.Cl
InChI
1S/C20H25NO3.ClH/c1-3-21(4-2)15-16-24-19(22)20(23,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5-14,23H,3-4,15-16H2,1-2H3;1H
Clé InChI
ZCEHOOLYWQBGQO-UHFFFAOYSA-N