Principaux documents
B6352
Sigma-Aldrich
7,8-Benzo-1,3-diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione
Synonyme(s) :
β-Tetralone hydantoin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Chaîne SMILES 
O=C1NC(=O)C2(CCc3ccccc3C2)N1
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable