Principaux documents
B27803
Sigma-Aldrich
5-(Benzyloxy)indole
95%
Synonyme(s) :
NSC 62895
5 G
49,50 $
25 G
134,00 $
49,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
49,50 $
25 G
134,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.27
Beilstein:
173532
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
49,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
powder
Impuretés
5% various solvents of crystallization
Pf
100-104 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C(Oc1ccc2[nH]ccc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13NO/c1-2-4-12(5-3-1)11-17-14-6-7-15-13(10-14)8-9-16-15/h1-10,16H,11H2
Clé InChI
JCQLPDZCNSVBMS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Reactant in regio- and stereoselective morpholine-catalyzed direct C-3 alkenylation with α,β-unsaturated aldehydes
  • Reactant in selective debenzylation of protective groups using SiliaCat-palladium under mild reaction conditions
  • Reactant in metal-free Friedel-Crafts alkylation reactions
  • Reactant in preparation of protein kinase (PKC) inhibitors
  • Reactant in preparation of indole/quinoline carbothioic acid amide derivatives
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Jeff DeFalco et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(23), 7076-7079 (2010-10-23)
5-Benzyloxytryptamine 19 was found to act as an antagonist of the TRPM8 ion-channel. For example, 19 had an IC(50) of 0.34 μM when menthol was used as the stimulating agonist. Related commercially-available tryptamine derivatives showed diminished, or no antagonist activity