Principaux documents
B27609
Sigma-Aldrich
5-Benzyloxygramine
98%
Synonyme(s) :
5-Benzyloxy-3-(dimethylaminomethyl)indole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H20N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.36
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
98%
Pf
137-139 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)Cc1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable