Key Documents
B18006
Sigma-Aldrich
α,α-Dimethylbenzenepropanol
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CH2C(CH3)2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.509 (lit.)
Point d'ébullition
144 °C/85 mmHg (lit.)
Pf
31-33 °C (lit.)
Densité
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16O/c1-11(2,12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3
Clé InChI
YXVSKJDFNJFXAJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup