B14205
3-Benzoylpyridine
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Point d'ébullition
307 °C (lit.)
Pf
36-40 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C(c1ccccc1)c2cccnc2
InChI
1S/C12H9NO/c14-12(10-5-2-1-3-6-10)11-7-4-8-13-9-11/h1-9H
Clé InChI
RYMBAPVTUHZCNF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150 °C - closed cup