Principaux documents
B102202
Sigma-Aldrich
Butyl sulfone
99%
Synonyme(s) :
Dibutyl sulfone
25 G
106,00 $
106,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
106,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)3]2SO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.29
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
106,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
pb
287-295 °C (lit.)
Pf
43-45 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCS(=O)(=O)CCCC
InChI
1S/C8H18O2S/c1-3-5-7-11(9,10)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
AIDFJGKWTOULTC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
289.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
143.00 °C - closed cup