ANV00182
tert-Butyl 2,2-dimethyl-4-vinyl-oxazolidine-3-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H21NO3
Poids moléculaire :
227.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES
O=C(OC(C)(C)C)N1C(C)(C)OCC1C=C
InChI
1S/C12H21NO3/c1-7-9-8-15-12(5,6)13(9)10(14)16-11(2,3)4/h7,9H,1,8H2,2-6H3
Clé InChI
SEDZCRLQHSPEFD-UHFFFAOYSA-N