Key Documents
ANV00060
Sigma-Aldrich
5-Bromo-6-chloro-pyrazin-2-amine
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H3BrClN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES 
Nc1cnc(Br)c(Cl)n1
InChI
1S/C4H3BrClN3/c5-3-4(6)9-2(7)1-8-3/h1H,(H2,7,9)
Clé InChI
CRVPQFAORCSDMH-UHFFFAOYSA-N