Principaux documents
ALD00458
Sigma-Aldrich
Sodium 2-(3-Bromophenyl)-1,1-difluoroethanesulfinate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6BrF2NaO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
Pf
250 °C
Chaîne SMILES 
BrC1=CC(CC(F)(F)S(O[Na])=O)=CC=C1
InChI
1S/C8H7BrF2O2S.Na/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10,11)14(12)13;/h1-4H,5H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
Clé InChI
YFTINOJKNRSGLP-UHFFFAOYSA-M
Application
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable